Print…
2-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-indole 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR15277-1G OR15277-5G OR15277-10G
APOSOR15277-1GEA 265 EUR
APOSOR15277-1G APOSOR15277-5G APOSOR15277-10G
2-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-indole 95+%
2-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-indole
Fórmula: C₁₃H₁₇N
Ponto de Fusão: 104…106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01463568
Número CAS: 69622-41-9