Print…
6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]nicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Aminonicotinic acid, 6-BOC protected, 6-((tert-Butoxycarbonyl)amino)nicotinic acid
OR15274-1G OR15274-250MG
APOSOR15274-1GEA 130 EUR
APOSOR15274-1G APOSOR15274-250MG
6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]nicotinic acid
6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]nicotinic acid
Fórmula: C₁₁H₁₄N₂O₄
Peso Molecular: 238.25 g/mol
Ponto de Fusão: 292…296 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02682388
Número CAS: 231958-14-8