Print…
4-Bromo-2-piperidinobenzenecarbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-2-(piperidin-1-yl)benzaldehyde
OR15273-1G OR15273-500MG
APOSOR15273-1GEA 154 EUR
APOSOR15273-1G APOSOR15273-500MG
4-Bromo-2-piperidinobenzenecarbaldehyde
4-Bromo-2-piperidinobenzenecarbaldehyde
Fórmula: C₁₂H₁₄BrNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08276958
Número CAS: 643094-36-4