Print…
4-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzaldehyde, 4-(2-Propynyloxy)benzaldehyde, 4-(Propargyloxy)benzaldehyde
OR15265-1G OR15265-5G OR15265-25G
APOSOR15265-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15265-1G APOSOR15265-5G APOSOR15265-25G
4-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde 99%
4-(2-Propynyloxy)benzenecarbaldehyde
Fórmula: C₁₀H₈O₂
Peso Molecular: 160.17 g/mol
Ponto de Fusão: 85…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01088150
Número CAS: 5651-86-5