Print…
Baicalein
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5,6,7-Trihydroxyflavone, 5,6,7-Trihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 5,6,7-Trihydroxy-2-phenylchromen-4-one
OR1525T-1G OR1525T-5G
APOSOR1525T-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1525T-1G APOSOR1525T-5G
Baicalein
Baicalein
An inhibitor of 12-lipoxygenase, leukotriene biosynthesis & release of lysosomal enzymes. It also inhibits cellular calcium-ion uptake, mobilization & adjuvant-induced arthirritis.
Fórmula: C₁₅H₁₀O₅
Ponto de Fusão: 264…265 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00017459
Número CAS: 491-67-8