Print…
3,6-Dichloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15258-1G OR15258-250MG
APOSOR15258-1GEA 48 EUR
APOSOR15258-1G APOSOR15258-250MG
3,6-Dichloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
3,6-Dichloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Fórmula: C₅H₂Cl₂N₄
Ponto de Fusão: 140…143 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00139673
Número CAS: 33050-38-3