Print…
4'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15241-10G OR15241-1G OR15241-5G
APOSOR15241-10GEA 1350 EUR
APOSOR15241-10G APOSOR15241-1G APOSOR15241-5G
4'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
4'-Nitro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Fórmula: C₁₃H₉NO₃
Ponto de Fusão: 134…136 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08443965
Número CAS: 924868-84-8