Print…
2-[5-Methyl-2-(2-thienyl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15235-100MG OR15235-250MG
APOSOR15235-100MGEA 50.9 EUR
APOSOR15235-100MG APOSOR15235-250MG
2-[5-Methyl-2-(2-thienyl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid 95%
2-[5-Methyl-2-(2-thienyl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid
Fórmula: C₁₀H₉NO₂S₂
Peso Molecular: 239.32 g/mol
Ponto de Fusão: 130…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08443972
Número CAS: 924868-89-3