Print…
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15233-1G OR15233-5G
APOSOR15233-1GEA 232 EUR
APOSOR15233-1G APOSOR15233-5G
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid
Fórmula: C₁₂H₁₁NO₂S
Peso Molecular: 233.29 g/mol
Ponto de Fusão: 135…137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00277218
Número CAS: 101736-22-5