Print…
4-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR15225-10G OR15225-1G OR15225-5G
APOSOR15225-10GEA 1690 EUR
APOSOR15225-10G APOSOR15225-1G APOSOR15225-5G
4-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
4-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₉NO₃S
Ponto de Fusão: >256 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01569174
Número CAS: 272437-91-9