Print…
Methyl-4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
OR15218-1G OR15218-25G OR15218-5G
APOSOR15218-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15218-1G APOSOR15218-25G APOSOR15218-5G
Methyl-4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Methyl-4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Fórmula: C₈H₇BrN₂O₄
Peso Molecular: 275.06 g/mol
Ponto de Fusão: 108…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08443938
Número CAS: 105655-17-2