Print…
1-Methyl-1H-indazol-5-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Amino-1-methyl-1H-indazole, 1-methyl-1H-indazole-5-amine, 1-METHYL-1H-INDAZOL-5-AMINE
OR15216-1G OR15216-250MG
APOSOR15216-1GEA 24.8 EUR
APOSOR15216-1G APOSOR15216-250MG
1-Methyl-1H-indazol-5-amine
1-Methyl-1H-indazol-5-amine
Fórmula: C₈H₉N₃
Ponto de Fusão: 142…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03305455
Número CAS: 50593-24-3