Print…
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15212-1G OR15212-5G
APOSOR15212-1GEA 0 EUR
APOSOR15212-1G APOSOR15212-5G
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Fórmula: C₁₀H₁₁N₃O
Ponto de Fusão: 140…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00462192
Número CAS: 19541-95-8