Print…
1-(4-Methoxyphenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dimethyl-1-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
OR15209-10G OR15209-1G OR15209-5G
APOSOR15209-10GEA 1350 EUR
APOSOR15209-10G APOSOR15209-1G APOSOR15209-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(4-Methoxyphenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₁₄N₂O₃
Peso Molecular: 246.27 g/mol
Ponto de Fusão: 180…183 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08310579
Número CAS: 1001779-87-8