Print…
Ethyl 2-methyl-6-nitro-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15199-1G OR15199-5G
APOSOR15199-1GEA 55.1 EUR
APOSOR15199-1G APOSOR15199-5G
Ethyl 2-methyl-6-nitro-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylate
Ethyl-2-methyl-6-nitro-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O₆
Ponto de Fusão: 173…174 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08443979
Número CAS: 154365-37-4