Print…
Ethyl 2-(2-amino-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15189-10G OR15189-1G OR15189-5G
APOSOR15189-10GEA 1350 EUR
APOSOR15189-10G APOSOR15189-1G APOSOR15189-5G
Ethyl 2-(2-amino-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Ethyl-2-(2-amino-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Fórmula: C₈H₁₂N₂O₂S
Ponto de Fusão: 116…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08443952
Número CAS: 859521-92-9