Print…
Ethyl-4-(4,4-dimethyl-2,6-dioxopiperidino)benzenecarboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 4-(4,4-dimethyl-2,6-dioxopiperidin-1-yl)benzoate
OR15185-10G OR15185-1G OR15185-5G
APOSOR15185-10GEA 383 EUR
APOSOR15185-10G APOSOR15185-1G APOSOR15185-5G
Ethyl-4-(4,4-dimethyl-2,6-dioxopiperidino)benzenecarboxylate
Ethyl-4-(4,4-dimethyl-2,6-dioxopiperidino)benzenecarboxylate
Fórmula: C₁₆H₁₉NO₄
Peso Molecular: 289.33 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01764136
Número CAS: 279692-23-8