Print…
5,7-Dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-ylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15182-10G OR15182-1G OR15182-5G
APOSOR15182-10GEA 975 EUR
APOSOR15182-10G APOSOR15182-1G APOSOR15182-5G
5,7-Dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-ylamine
5,7-Dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-ylamine
Fórmula: C₇H₉N₅
Ponto de Fusão: 360…363 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00227025
Número CAS: 7135-02-6