Print…
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(1-methylbutyl)benzenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-pent-2-ylphenol
OR15180-10G OR15180-1G OR15180-5G
APOSOR15180-10GEA 1350 EUR
APOSOR15180-10G APOSOR15180-1G APOSOR15180-5G
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(1-methylbutyl)benzenol
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(1-methylbutyl)benzenol
Fórmula: C₁₇H₃₀N₂O
Peso Molecular: 278.44 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08443975
Número CAS: 924868-91-7