Print…
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylphenol
OR15179-10G OR15179-1G OR15179-5G
APOSOR15179-10GEA 1350 EUR
APOSOR15179-10G APOSOR15179-1G APOSOR15179-5G
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol
2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylbenzenol
Fórmula: C₁₄H₂₄N₂O
Peso Molecular: 236.36 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08443957
Número CAS: 36805-45-5