Print…
4-[(Dimethylamino)methyl]-2,6-diisopropylbenzenol
Fornecedor: Apollo Scientific
OR15178-10G OR15178-1G OR15178-5G
APOSOR15178-10GEA 894 EUR
APOSOR15178-10G APOSOR15178-1G APOSOR15178-5G
4-[(Dimethylamino)methyl]-2,6-diisopropylbenzenol
4-[(Dimethylamino)methyl]-2,6-diisopropylbenzenol
Fórmula: C₁₅H₂₅NO
Ponto de Fusão: 84…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00514869
Número CAS: 4918-95-0