Print…
3',4'-Dichloroacetanilide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15167-1G OR15167-5G OR15167-25G
APOSOR15167-1GEA 24.4 EUR
APOSOR15167-1G APOSOR15167-5G APOSOR15167-25G
3',4'-Dichloroacetanilide
3',4'-Dichloroacetanilide
Fórmula: C₈H₇Cl₂NO
Ponto de Fusão: 121…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00018148
Número CAS: 2150-93-8