Print…
3',4'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15166-10G OR15166-1G OR15166-5G
APOSOR15166-10GEA 1350 EUR
APOSOR15166-10G APOSOR15166-1G APOSOR15166-5G
3',4'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
3',4'-Dichloro[1,1'-biphenyl]-2-carbaldehyde
Fórmula: C₁₃H₈Cl₂O
Ponto de Fusão: 95…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08443964
Número CAS: 924868-83-7