Print…
2-(4-Chlorophenoxy)nicotinaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15159-1G OR15159-5G
APOSOR15159-1GEA 244 EUR
APOSOR15159-1G APOSOR15159-5G
2-(4-Chlorophenoxy)nicotinaldehyde 95%
2-(4-Chlorophenoxy)nicotinaldehyde
Fórmula: C₁₂H₈ClNO₂
Peso Molecular: 233.66 g/mol
Ponto de Fusão: 90…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00794360
Número CAS: 478031-03-7