Print…
3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15158-1G OR15158-5G
APOSOR15158-1GEA 24.8 EUR
APOSOR15158-1G APOSOR15158-5G
3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
3-(3-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Fórmula: C₉H₈ClN₃
Ponto de Fusão: 138…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02664265
Número CAS: 208519-09-9