Print…
1-Chloro-3-iodo-2-nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15151-1G OR15151-25G OR15151-5G
APOSOR15151-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15151-1G APOSOR15151-25G APOSOR15151-5G
1-Chloro-3-iodo-2-nitrobenzene
1-Chloro-3-iodo-2-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃ClINO₂
Ponto de Fusão: 60…61 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08443947
Número CAS: 937601-42-8