Print…
4-Bromo-3-(tert-butyl)-1H-pyrazol-5-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Bromo-3-(tert-butyl)-5-hydroxy-1H-pyrazole
OR15144-1G OR15144-5G
APOSOR15144-1GEA 538 EUR
APOSOR15144-1G APOSOR15144-5G
4-Bromo-3-(tert-butyl)-1H-pyrazol-5-ol
4-Bromo-3-(tert-butyl)-1H-pyrazol-5-ol
Fórmula: C₇H₁₁BrN₂O
Peso Molecular: 219.09 g/mol
Ponto de Fusão: 114…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08443992
Número CAS: 873837-19-5