Print…
1-(4-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15143-1G OR15143-5G
APOSOR15143-1GEA 0 EUR
APOSOR15143-1G APOSOR15143-5G
1-(4-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-(4-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Fórmula: C₉H₉BrN₂O
Ponto de Fusão: 189…191 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08444010
Número CAS: 530081-14-2