Print…
2-Bromo-4,6-dimethylbenzenol 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-4,6-dimethylphenol
OR15140-1G OR15140-5G OR15140-25G
APOSOR15140-1GEA 43.5 EUR
APOSOR15140-1G APOSOR15140-5G APOSOR15140-25G
2-Bromo-4,6-dimethylbenzenol 96%
2-Bromo-4,6-dimethylbenzenol
Fórmula: C₈H₉BrO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08443978
Número CAS: 15191-36-3