Print…
1-(3-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15138-100MG OR15138-1G OR15138-250MG
APOSOR15138-100MGEA 0 EUR
APOSOR15138-100MG APOSOR15138-1G APOSOR15138-250MG
1-(3-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-(3-Bromophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Fórmula: C₉H₉BrN₂O
Ponto de Fusão: 132…135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08443974
Número CAS: 14088-96-1