Print…
7-Bromo-5-nitro-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15135-1G OR15135-500MG
APOSOR15135-1GEA 0 EUR
APOSOR15135-1G APOSOR15135-500MG
7-Bromo-5-nitro-1H-indazole
7-Bromo-5-nitro-1H-indazole
Fórmula: C₇H₄BrN₃O₂
Ponto de Fusão: 255…257 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03617603
Número CAS: 685109-10-8