Print…
N-(Chloroacetyl)morpholine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR1511-100G OR1511-25G OR1511-5G
APOSOR1511-100GEA 0 EUR
APOSOR1511-100G APOSOR1511-25G APOSOR1511-5G
N-(Chloroacetyl)morpholine 98%
N-(Chloroacetyl)morpholine
Fórmula: C₆H₁₀ClNO₂
Ponto de Fusão: 26…30 °C
Densidade: 1,257 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00721939
Número CAS: 1440-61-5
EINECS: 215-880-3