Print…
Methyl-3-iodo-1H-indole-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15108-250MG OR15108-500MG
APOSOR15108-250MGEA 39.3 EUR
APOSOR15108-250MG APOSOR15108-500MG
Methyl-3-iodo-1H-indole-2-carboxylate
Methyl-3-iodo-1H-indole-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₈INO₂
Ponto de Fusão: 157…159 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04124152
Número CAS: 534595-85-2