Print…
Methyl-3-bromo-1-(cyanomethyl)-1H-indole-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
OR15101-10G OR15101-1G OR15101-5G
APOSOR15101-10GEA 0 EUR
APOSOR15101-10G APOSOR15101-1G APOSOR15101-5G
Methyl-3-bromo-1-(cyanomethyl)-1H-indole-2-carboxylate
Methyl-3-bromo-1-(cyanomethyl)-1H-indole-2-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₉BrN₂O₂
Ponto de Fusão: 170…172 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08444032
Número CAS: 924869-15-8