Print…
4-Phthalimidobutyric acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)butanoic acid, 4-(Phthalimid-1-yl)butanoic acid
OR15083-1G OR15083-250MG
APOSOR15083-1GEA 63.8 EUR
APOSOR15083-1G APOSOR15083-250MG
4-Phthalimidobutyric acid
4-Phthalimidobutyric acid
Fórmula: C₁₂H₁₁NO₄
Ponto de Fusão: 119…121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00196079
Número CAS: 3130-75-4