Print…
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR15080-1G OR15080-5G
APOSOR15080-1GEA 538 EUR
APOSOR15080-1G APOSOR15080-5G
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Fórmula: C₁₅H₁₉NO₃
Ponto de Fusão: 278…281 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03645498
Número CAS: 887440-34-8