Print…
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15079-1G OR15079-5G OR15079-250MG
APOSOR15079-1GEA 132 EUR
APOSOR15079-1G APOSOR15079-5G APOSOR15079-250MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonamide
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonamide
Fórmula: C₈H₉NO₃S
Ponto de Fusão: 164…166 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03069322
Número CAS: 112894-47-0