Print…
{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-3-piperidinyl}methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
OR15071-10G OR15071-1G OR15071-5G
APOSOR15071-10GEA 0 EUR
APOSOR15071-10G APOSOR15071-1G APOSOR15071-5G
{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-3-piperidinyl}methanol
{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-3-piperidinyl}methanol
Fórmula: C₁₂H₁₆BrNO₃S
Ponto de Fusão: 116…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08444025
Número CAS: 924869-08-9