Print…
3-Bromo-1H-indole-2-carbohydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15068-1G OR15068-5G
APOSOR15068-1GEA 39.3 EUR
APOSOR15068-1G APOSOR15068-5G
3-Bromo-1H-indole-2-carbohydrazide
3-Bromo-1H-indole-2-carbohydrazide
Fórmula: C₉H₈BrN₃O
Ponto de Fusão: 192…194 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08444014
Número CAS: 441801-35-0