Print…
3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-2-pyridinol
Fornecedor: Apollo Scientific
OR15065-10G OR15065-1G OR15065-5G
APOSOR15065-10GEA 894 EUR
APOSOR15065-10G APOSOR15065-1G APOSOR15065-5G
3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-2-pyridinol
3-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-2-pyridinol
Fórmula: C₁₂H₈N₂O₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08444020
Número CAS: 292140-74-0