Print…
1,3-Benzoxazol-5-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15063-1G OR15063-250MG
APOSOR15063-1GEA 87 EUR
APOSOR15063-1G APOSOR15063-250MG
1,3-Benzoxazol-5-amine
1,3-Benzoxazol-5-amine
Fórmula: C₇H₆N₂O
Ponto de Fusão: 64…66 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD05256201
Número CAS: 63837-12-7