Print…
1-(1-Acetyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
OR15060-1G OR15060-5G OR15060-25G
APOSOR15060-1GEA 0 EUR
APOSOR15060-1G APOSOR15060-5G APOSOR15060-25G
1-(1-Acetyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanone
1-(1-Acetyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanone
Fórmula: C₁₂H₁₁NO₂
Ponto de Fusão: 153…156 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039692
Número CAS: 17537-64-3