Print…
1-[(4-Nitrophenyl)sulphonyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-[(4-Nitrophenyl)sulphonyl]piperidin-4-one
OR15052-1G OR15052-5G OR15052-500MG
APOSOR15052-1GEA 270 EUR
APOSOR15052-1G APOSOR15052-5G APOSOR15052-500MG
1-[(4-Nitrophenyl)sulphonyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
1-[(4-Nitrophenyl)sulphonyl]tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O₅S
Peso Molecular: 284.29 g/mol
Ponto de Fusão: 199…201 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08689704
Número CAS: 924869-20-5