Print…
2-Methyl-5-nitro-2H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15048-1G OR15048-5G
APOSOR15048-1GEA 23.2 EUR
APOSOR15048-1G APOSOR15048-5G
2-Methyl-5-nitro-2H-indazole
2-Methyl-5-nitro-2H-indazole
Fórmula: C₈H₇N₃O₂
Ponto de Fusão: 126…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051809
Número CAS: 5228-48-8