Print…
2-Amino-4-chlorobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Chloro-2-cyanoaniline
OR15043-1KG OR15043-250G OR15043-50G
APOSOR15043-1KGEA 560 EUR
APOSOR15043-1KG APOSOR15043-250G APOSOR15043-50G
2-Amino-4-chlorobenzonitrile
2-Amino-4-chlorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₅ClN₂
Ponto de Fusão: 157…162 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00035927
Número CAS: 38487-86-4
EINECS: 253-967-8