Print…
4-Chloro-2-nitrobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15042-100G OR15042-25G
APOSOR15042-100GEA 42.2 EUR
APOSOR15042-100G APOSOR15042-25G
4-Chloro-2-nitrobenzonitrile
4-Chloro-2-nitrobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃ClN₂O₂
Ponto de Fusão: 99…101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00027398
Número CAS: 34662-32-3