Print…
3-Chloro-5-iodobenzonitrile 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15035-1G OR15035-25G OR15035-5G
APOSOR15035-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15035-1G APOSOR15035-25G APOSOR15035-5G
3-Chloro-5-iodobenzonitrile 99%
3-Chloro-5-iodobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃ClIN
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00672974
Número CAS: 289039-30-1