Print…
3-Bromo-2-chlorothiophene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR15031-100G OR15031-25G
APOSOR15031-100GEA 275 EUR
APOSOR15031-100G APOSOR15031-25G
3-Bromo-2-chlorothiophene 98%
3-Bromo-2-chlorothiophene
Fórmula: C₄H₂BrClS
Ponto de ebulição: 70 °C/9mmHg
Densidade: 1,808 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043883
Número CAS: 40032-73-3