Print…
2-(1H-Pyrazol-3-yl)phenol 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(2-Hydroxyphenyl)pyrazole
OR15021-500MG OR15021-5G
APOSOR15021-500MGEA 31.9 EUR
APOSOR15021-500MG APOSOR15021-5G
2-(1H-Pyrazol-3-yl)phenol 96%
2-(1H-Pyrazol-3-yl)phenol
Fórmula: C₉H₈N₂O
Ponto de Fusão: 90…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03093876
Número CAS: 34810-67-8
EINECS: 252-222-4