Print…
1-Methyl-5-indoleboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Methylindole-5-boronic acid, N-Methylindole-5-boronic acid
OR15017-5G OR15017-25G
APOSOR15017-5GEA 121 EUR
APOSOR15017-5G APOSOR15017-25G
1-Methyl-5-indoleboronic acid
1-Methyl-5-indoleboronic acid
Fórmula: C₉H₁₀BNO₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD03412070
Número CAS: 192182-55-1